Learn More
Alfa Aesar™ (+/-)-trans-N-Boc-4-(4-bromophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 15419535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15419535 1g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15419535 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H52038.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-trans-N-Boc-4-(4-bromophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
CAS 1217829-96-3
Formula molecolare C16H20BrNO4
Numero MDL MFCD07363505
Quantità 1g
Sinonimo 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-1-boc-4-4-bromophenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-4-4-bromophenyl-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, boc-+/--trans-4-4-bromophenyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert, butoxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, +/--trans-n-boc-4-4-bromophenyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid
InChI Key MXJJJGPIDKFWKX-OLZOCXBDSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C(C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)Br
IUPAC Name (3R,4S)-4-(4-bromophenyl)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 370.243
PubChem CID 44828614
Peso formulazione 370.24
Percent Purity 95%