Learn More
trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 427310250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 61798-24-1 Peso : 0.07255kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 25mL
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10007699
  • 543.00€ / 25mL
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
67579-81-1
142.24
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
2733821
CNC1CCCCC1NC
C8H18N2
MFCD03001702
1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
(1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Specifica
trans-N, N'-Dimethyl-1, 2-cyclohexanediamine
74°C
1.4710 to 1.4730
78.0°C to 80.0°C (18.0mmHg)
67579-81-1
MFCD03001702
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
(1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine
2733821
0.9020g/mL
Glass bottle
0.902
25mL
C8H18N2
1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
CNC1CCCCC1NC
142.24
142.24
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti
Certificati