Learn More
trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Codice prodotto. 10129904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10129904 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10007699 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10129904 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427310050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67579-81-1 | C8H18N2 | 142.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67579-81-1
Formula molecolare C8H18N2
Molecular Weight (g/mol) 142.24
Numero MDL MFCD03001702
InChI Key JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Sinonimo 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
PubChem CID 2733821
IUPAC Name (1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine
SMILES CNC1CCCCC1NC
Specifica
Materiale o nome chimico trans-N, N'-Dimethyl-1, 2-cyclohexanediamine
Densità 0.9020g/mL
Punti di ebollizione 78.0°C to 80.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 74°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4710 to 1.4730
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.902
Peso formulazione 142.24
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.