Learn More
trans-p-Methoxycinnamaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30482783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482783 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482783 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2621301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-p-Methoxycinnamaldehyde
CAS 24680-50-0
Formula molecolare C10 H10 O2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-, (E)-, Cinnamaldehyde, p-methoxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrolein, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)propenal, (E)-3-(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Methoxycinnamaldehyde, (E)-4'-Methoxycinnamaldehyde, (E)-p-Methoxycinnamaldehyde, E-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, NSC 134287, trans-3-(4-Methoxyphenyl)acrolein, trans-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal, trans-4-Methoxycinnamaldehyde, trans-p-Methoxycinnamaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
SMILES COc1ccc(\C=C\C=O)cc1
IUPAC Name (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enal
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.0681