Learn More
trans-Phytomenadione 100 μg/mL in Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30311466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311466 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311466 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16193400ET100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vitamin K1 (Phytonadione)
CAS 84-80-0
Nomi componenti o analita Vitamin K1 (Phytonadione)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C31 H46 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Phytomenadione, Phytonadione, Vitamin K1, Phylloquinone
InChI Formula InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C
IUPAC Name 2-methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalene-1,4-dione
Solvent or Matrix Ethanol
Molecular Weight (g/mol) 450.7
Quantità 1 mL
Peso formulazione 450.3498 g/mol