Learn More
trans-Piceatannol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Piceatannol |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+ |
| Peso formulazione | 244.0736 |