Learn More
trans-Resveratrol Triacetate, TRC
Codice prodotto. 30138510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138510 500 mg 500mg
30133767 50 mg 50mg
30011248 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138510 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR150055500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42206-94-0
Formula molecolare C20H18O6
Molecular Weight (g/mol) 354.35
Sinonimo Triacetyl Resveratrol, 3,4',5-Triacetoxy-trans-stilbene, 3,5,4'-Tri-O-acetylresveratrol, 5-[(1E)-2-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-benzenediol1,3-Diacetate, Resveratrol 3,5,4'-triacetate;
IUPAC Name [4-[(E)-2-(3,5-diacetyloxyphenyl)ethenyl]phenyl] acetate
SMILES CC(=O)Oc1ccc(\C=C\c2cc(OC(=O)C)cc(OC(=O)C)c2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Resveratrol Triacetate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
Peso formulazione 354.1103