Learn More
trans-Stilbene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-193606
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
103-30-0
C14H12
180.25
MFCD00064300
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
638088
CHEBI:36007
(E)-stilbene
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
103-30-0
C14H12
180.25
MFCD00064300
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
638088
CHEBI:36007
(E)-stilbene
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
trans-Stilbene, 96%, C14H12, CAS Number-103-30-0, bibenzylidine, trans-stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, alpha,beta-diphenylethylene, stilbene, trans-1,2-diphenylethene, bibenzal, e-stilbene, bibenzylidene, 500g, 95% min. (HPLC), 05,II,537
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico trans-Stilbene
Nota nome 96%
Punto di fusione 122°C to 126°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 305°C to 307°C (744.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CH=CHC6H5
Quantità 100 g
Beilstein 05,II,537
Indice di Merck 15,8946
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 90 parts cold alcohol,freely soluble in benzene and ether
Peso formulazione 180.25
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Stilbene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/