Learn More
trans-Stilbene oxide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10617744 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10617744 25 g Bottiglia in vetro 25g
10125833 1 g Bottiglia in vetro 1g
10021450 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10617744 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132780250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1439-07-2
Formula molecolare C14H12O
Molecular Weight (g/mol) 196.25
Numero MDL MFCD00064311
InChI Key ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N
Sinonimo trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane
PubChem CID 5742860
IUPAC Name (3R)-2,3-diphenyloxirane
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Stilbene oxide
Nota nome 99%
Punto di fusione 67°C to 70°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 17, I, 31
Peso formulazione 196.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Stilbene oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.