Learn More
trans-Stilbene, TRC
Codice prodotto. 30409110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409110 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6868405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Stilbene
CAS 103-30-0
Formula molecolare C14 H12
Quantità 5 g
Sinonimo Benzene','1,1'-(1E)-1,2-ethenediylbis-, Benzene','1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-','(E)-, Stilbene','(E)- (8CI), Stilbene','trans- (7CI), 1,1'-(1E)-1,2-Ethenediylbis[benzene], (E)-1,2-Diphenylethene, (E)-1,2-Diphenylethylene, (E)-Stilbene, NSC 2069, trans-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethylene, trans-Diphenylethene, trans-Stilbene, trans-α,β-Diphenylethylene
InChI Formula InChI=1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
SMILES C(=C\c1ccccc1)/c2ccccc2
IUPAC Name (E)-stilbene
Molecular Weight (g/mol) 180.25
Peso formulazione 180.0939