Learn More
trans-Styrylacetic acid, 96%
Codice prodotto. 10414155 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10414155 1 g Bottiglia in vetro 1g
10205600 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10414155 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168100010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1914-58-5 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1914-58-5
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00002783
InChI Key PSCXFXNEYIHJST-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo trans-styrylacetic acid, e-4-phenylbut-3-enoic acid, 3e-4-phenylbut-3-enoic acid, 4-phenyl-3-butenoic acid, 3-butenoic acid, 4-phenyl, 3-butenoic acid, 4-phenyl-, 3e, styrylacetic acid, e-4-phenyl-3-butenoic acid, e-styrylacetic acid
PubChem CID 5370625
SMILES OC(=O)C\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Styrylacetic acid
Nota nome 96%
Punto di fusione 82°C to 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCH2CO2H
Quantità 1 g
Beilstein 09, 612
IUPAC Name (3E)-4-phenylbut-3-enoic acid
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Styrylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.