Learn More
trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11396736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396736 5 g 5g
11386736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03987.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3588-17-8 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid is a metabolite found in urine that determines biological exposure index for workers exposed to benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid is a metabolite found in urine that determines biological exposure index for workers exposed to benzene.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3588-17-8
Formula molecolare C6H6O4
Molecular Weight (g/mol) 142.11
Numero MDL MFCD00002702
InChI Key TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Sinonimo trans,trans-muconic acid, muconic acid, e,e-muconic acid, 2,4-hexadienedioic acid, trans, trans-muconic acid, hexa-2,4-dienedioic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienedioic acid, 1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid, 2,4-hexadienedioic acid, e,e, trans,trans-2,4-hexadienedioic acid
PubChem CID 5356793
ChEBI CHEBI:27036
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioic acid
SMILES C(=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid
Punto di fusione ∽300°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 1722248
Indice di Merck 14,6299
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Peso formulazione 142.11
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid