Learn More
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene, 98+%
Codice prodotto. 11438157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11438157 5 g 5g
11448157 25 g 25g
11458157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11438157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17531.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206.29 g/mol
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene reacts with Rieke metal complexes of barium and strontium to prepare metal-diene reagents, which is used for the carbocyclization with dichloroalkanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene reacts with Rieke metal complexes of barium and strontium to prepare metal-diene reagents, which is used for the carbocyclization with dichloroalkanes.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-81-8
Formula molecolare C16H14
Molecular Weight (g/mol) 206.29
Numero MDL MFCD00004791
InChI Key JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Sinonimo bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
PubChem CID 641683
ChEBI CHEBI:35100
IUPAC Name [(1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dienyl]benzene
SMILES C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Punto di fusione 151°C to 154°C
Punti di ebollizione 350°C (720 mmHg)
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 1905937
Indice di Merck 14,3320
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 206.29
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene