Specifica
| Materiale o nome chimico | trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 151°C to 154°C |
| Colore | White to Yellow |
| Punti di ebollizione | 350°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5CH=CHCH=CHC6H5 |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |