missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid-d3 Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 951116-89-5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C16H23D3O3 |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | (2E,6E)- 9-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic Acid Methyl-d3 Ester, (E,E)-(±)-10,11-Epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-dodecadienoic Acid Methyl-d3 Ester, (E,E)-Methyl-d3 3,7,11-trimethyl-10,11-epoxy-2,6-dodecadienoate, (±)-Juvenile Hormone III-d3, Methyl-d3 RS-(±)-10,11-Epoxyfarnesate-d3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7+,13-11+/i5D3 |
| SMILES | O=C(OC([2H])([2H])[2H])/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC1OC1(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 269.39 |
| Peso formulazione | 269.207 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?