Learn More
trans,trans-2,4-Decadien-1-ol, 90%, remainder mainly trans, cis isomer
Codice prodotto. 11498576
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11498576
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15989.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 18409-21-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
trans,trans-2,4-Decadien-1-ol is used as food flavor and as an intermediate in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans,trans-2,4-Decadien-1-ol is used as food flavor and as an intermediate in organic chemical synthesis.
Solubility
Not miscible in water. Soluble in fat.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18409-21-7
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00014052
InChI Key NUBWFSDCZULDCI-BLHCBFLLSA-N
Sinonimo 2,4-decadien-1-ol, 2e,4e-2,4-decadien-1-ol, 2e,4e-deca-2,4-dien-1-ol, e,e-2,4-decadien-1-ol, unii-21kkw523r4, trans,trans-2,4-decadien-1-ol, trans,trans-2,4-decadienol, 2,4-decadien-1-ol, 2e,4e, trans-2,4-decadienol, 2,4-decadien-1-ol, e,e
PubChem CID 5362696
IUPAC Name (2E,4E)-deca-2,4-dien-1-ol
SMILES CCCCC\C=C\C=C\CO
Specifica
Materiale o nome chimico trans,trans-2,4-Decadien-1-ol
Densità 0.87
Punti di ebollizione 80°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio remainder mainly trans, cis isomer
Indice di rifrazione 1.489
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Not miscible in water. Soluble in fat.
Peso formulazione 154.26
Percent Purity 90%