Learn More
trans,trans-2,4-Decadienal, 90+%, remainder mainly trans,cis isomer, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11362376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362376 5 g 5g
11352376 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362376 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06103.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25152-84-5
Formula molecolare C10H16O
Molecular Weight (g/mol) 152.237
Numero MDL MFCD00007007
InChI Key JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Sinonimo 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
PubChem CID 5283349
IUPAC Name (2E,4E)-deca-2,4-dienal
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans,trans-2,4-Decadienal
Densità 0.872
Punti di ebollizione 110°C (7 mmHg)
Punto d'infiammabilità 101°C (213°F)
Odore Sweet
Note percentuale saggio remainder mainly trans, cis isomer
Indice di rifrazione 1.516
Quantità 5 g
Beilstein 1704897
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 152.24
Percent Purity ≥90%