Learn More
trans,trans-2,4-Decadienal, 95%, Tech.
Codice prodotto. 10655052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10655052 1 g Bottiglia in vetro 1g
10502781 5 g Bottiglia in vetro 5g
10229163 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10655052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 177510010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 25152-84-5 | C10H16O | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25152-84-5
Formula molecolare C10H16O
Molecular Weight (g/mol) 152.24
Numero MDL MFCD00007007
InChI Key JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Sinonimo 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
PubChem CID 5283349
IUPAC Name (2E,4E)-deca-2,4-dienal
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans, trans-2, 4-Decadienal
Colore Yellow
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 114°C to 116°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (main isomer) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCHO
Indice di rifrazione 1.5140 to 1.518
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 95%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans,trans-2,4-Decadienal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.