Learn More
trans,trans-2,4-Decadienal, TRC
Codice prodotto. 30137005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137005 25 mL 25mL
30137142 10 mL 10mL
17954825 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD21050025ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25152-84-5
Formula molecolare C10 H16 O
Molecular Weight (g/mol) 152.23
Sinonimo 2,4-Decadienal, (2E,4E)-, 2,4-Decadienal, (E,E)- (8CI), (2E,4E)-2,4-Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, (2E,4E)-Decadienal, (E,E)-2,4-Decadien-1-al, (E,E)-2,4-Decadienal, 2-trans,4-trans-Decadienal, trans,trans-2,4-Decadien-1-al, trans,trans-2,4-Decadienal, trans-2,trans-4-Decadienal
IUPAC Name (2E,4E)-deca-2,4-dienal
SMILES CCCCC\C=C\C=C\C=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans,trans-2,4-Decadienal
Quantità 25 mL
InChI Formula InChI=1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Peso formulazione 152.1201