Learn More
trans,trans-2,4-Decadienal, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans,trans-2,4-Decadienal |
| Quantità | 10 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+ |
| Peso formulazione | 152.1201 |