Learn More
trans,trans-2,4-Dodecadienal, 90+%, remainder mainly trans, cis isomer
Codice prodotto. 11392316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11392316 5 g 5g
11382316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392316 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06002.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 21662-16-8 | C12H20O | 180.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21662-16-8
Formula molecolare C12H20O
Molecular Weight (g/mol) 180.29
Numero MDL MFCD00014678
InChI Key QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Sinonimo 2e,4e-dodeca-2,4-dienal, 2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadienal, trans,trans-2,4-dodecadienal, 2,4-dodecadien-1-al, 2e,4e-2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadien-1-al, 2,4-dodecadienal, e,e, unii-vo340rj9lu
PubChem CID 5367530
IUPAC Name (2E,4E)-dodeca-2,4-dienal
SMILES CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans,trans-2,4-Dodecadienal
Densità 0.863
Punti di ebollizione 130°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Note percentuale saggio remainder mainly trans, cis isomer
Indice di rifrazione 1.51
Quantità 5 g
Beilstein 1708096
Peso formulazione 180.29
Percent Purity ≥90%