Learn More
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99%, stabilized
Codice prodotto. 11984621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11984621 250 g 250g
10701361 10 g 10g
10063560 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11984621 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325572500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17102-64-6 | C6H10O | 98.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17102-64-6
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.15
Numero MDL MFCD00002925
InChI Key MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Sinonimo sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
PubChem CID 641256
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
SMILES C\C=C\C=C\CO
Specifica
Materiale o nome chimico trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol
Punto di fusione 30.5°C to 31.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Indice di rifrazione 1.4990 to 1.5010
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,8848
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils
Stabilizzatore 0.1% alpha-tocopherol
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.