Learn More
trans,trans-Dibenzylideneacetone, 98%
Codice prodotto. 10095740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10095740 25 g Bottiglia in vetro 25g
10407893 5 g Bottiglia in vetro 5g
10371061 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10095740 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 409000250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35225-79-7
Formula molecolare C17H14O
Molecular Weight (g/mol) 234.30
Numero MDL MFCD00004790
InChI Key WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Sinonimo dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
PubChem CID 640180
IUPAC Name (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans, trans-Dibenzylideneacetone
Nota nome 95%
Punto di fusione 107°C to 114°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5
Quantità 25 g
Beilstein 07, IV, 1747
Indice di Merck 15, 3010
Informazioni di solubilità Solubility in water: negliglible. Other solubilities: soluble in acetone and chloroform,slightly soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 234.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder