Learn More
trans,trans-Muconic acid, 97%
Codice prodotto. 10353862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10353862 1 g Bottiglia in vetro 1g
10219793 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10353862 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128070010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3588-17-8 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3588-17-8
Formula molecolare C6H6O4
Molecular Weight (g/mol) 142.11
Numero MDL MFCD00002702
InChI Key TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Sinonimo trans,trans-muconic acid, muconic acid, e,e-muconic acid, 2,4-hexadienedioic acid, trans, trans-muconic acid, hexa-2,4-dienedioic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienedioic acid, 1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid, 2,4-hexadienedioic acid, e,e, trans,trans-2,4-hexadienedioic acid
PubChem CID 5356793
ChEBI CHEBI:27036
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioic acid
SMILES C(=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans, trans-Muconic acid
Punto di fusione 290.0°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 320.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO2CCH=CHCH=CHCO2H
Quantità 1 g
Beilstein 02, 803
Indice di Merck 15, 6385
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water.
Peso formulazione 142.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans,trans-Muconic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.