Learn More
trans,trans-Muconic Acid, TRC
Codice prodotto. 30480686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480686 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480686 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM79100150G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans,trans-Muconic Acid
CAS 3588-17-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C6 H6 O4
Quantità 50 g
Sinonimo 2,4-Hexadienedioic acid','(2E,4E)- (9CI','ACI), (2E,4E)-2,4-Hexadienedioic acid (ACI), 2,4-Hexadienedioic acid','(E,E)- (8CI), (E,E)-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid, (E,E)-Muconic acid, NSC 66486, trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid, trans,trans-Muconic acid
InChI Formula InChI=1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+
SMILES OC(=O)\C=C\C=C\C(=O)O
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 142.11
Peso formulazione 142.0266
Percent Purity >95