Learn More
trans-Trimethoxyresveratrol, MedChemExpress
Descrizione
Trans-Trimethoxyresveratrol is a derivative of Resveratrol (RSV),and it may be a more potent anti-inflammatory, antiangiogenic and vascular-disrupting agent when compared with resveratrol.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-Trimethoxyresveratrol |
| CAS | 22255-22-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H18O3 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | trans-trismethoxy Resveratrol E-Resveratrol Trimethyl Ether Tri-O-methylresveratrol |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (184.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | COC1=CC=C(/C=C/C2=CC(OC)=CC(OC)=C2)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.32 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only