Learn More
trans-Zeatin (synthetic), 97+%
Codice prodotto. 10697231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
Codice prodotto. 10697231
Marca: Thermo Scientific Acros 264290100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1637-39-4 | C10H13N5O | 219.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1637-39-4
Formula molecolare C10H13N5O
Molecular Weight (g/mol) 219.25
Numero MDL MFCD00213654
InChI Key UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Sinonimo trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
IUPAC Name (E)-2-methyl-4-(7H-purin-6-ylamino)but-2-en-1-ol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Zeatin (synthetic)
Nota nome 97%
Punto di fusione 207°C
Colore Colorless to Yellow
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 mg
Indice di Merck 15, 10315
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and dimethylformamide
Spettrofotometria 96.0% min. (on dried substance)
Peso formulazione 219.25
Percent Purity 97+%
Sostanze correlate 2% max. (HPLC)
Forma fisica Liquid