Learn More
trans-Zeatinriboside, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490469
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16490469
Marca: Medchem Express HYW011151
MedChemExpress trans-Zeatinriboside is a type of cytokinin precursor, acts as a major long-distance signalling form in xylem vessels, regulates leaf size and meristem activity-related traits.
trans-Zeatinriboside is a type of cytokinin precursor, acts as a major long-distance signalling form in xylem vessels, regulates leaf size and meristem activity-related traits.
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Zeatinriboside
CAS 6025-53-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H21N5O5
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (284.61 mM)
SMILES C/C(CO)=C\CNC1=C(N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O3)CO)C2=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 351.36
Peso formulazione 351.36
Percent Purity 99.51%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.