Learn More
Transcrocetin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16439258
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16439258 10 mg 10mg
16401678 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16439258 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN2072
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Transcrocetin (trans-Crocetin), extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity. Transcrocetin (trans-Crocetin) is capable of crossing the blood-brain barrier and reach the central nervous system (CNS).
Transcrocetin (trans-Crocetin), extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity. Transcrocetin (trans-Crocetin) is capable of crossing the blood-brain barrier and reach the central nervous system (CNS).
Specifications
Materiale o nome chimico Transcrocetin
CAS 27876-94-4
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H24O4
Quantità 10 mg
Sinonimo trans-Crocetin
Informazioni di solubilità DMSO : 1 mg/mL (3.05 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 328.4
Peso formulazione 328.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Show More Show Less
Research purposes only