Learn More
Merck Transducer Protector
Transducer Protector for applications requiring super hydrophobic membranes.
Marca: Merck SLGVS25US
160.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Hydrophobic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
- Sterile
Specifica
Transducer Protector | |
PVDF | |
25 mm | |
Clear Inlet, Blue Outlet | |
50 Pack |
Dualex Ultra | |
2.5 mm | |
100 mL | |
Inlet/Outlet: Female Luer-Lok/Male Luer Lok | |
A 25 mm diameter sterile syringe filter with a 0.22 μm pore size Hydrophobic PVDF membrane. Comes in a pack of 50. |