Learn More
Merck Transducer Protector
Transducer Protector for applications requiring super hydrophobic membranes.
172.00€ - 175.00€
Specifica
Product Type | Transducer Protector |
---|---|
Materiale | PVDF |
Diametro (sistema metrico) | 2.5 mm |
Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Codice del prodotto | Marca | Linea di prodotti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Linea di prodotti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10410221
|
Merck
SLGVS25PS |
Dualex Plus |
175.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11804051
|
Merck
SLGVS25US |
Dualex Ultra |
172.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Hydrophobic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
- Sterile
Specifica
Transducer Protector | |
2.5 mm | |
100 mL | |
50 Pack |
PVDF | |
25 mm | |
Clear Inlet, Blue Outlet | |
A 25 mm diameter sterile syringe filter with a 0.22 µm pore size Hydrophobic PVDF membrane. Comes in a pack of 50. |