Learn More
Thermo Scientific Chemicals Transfer or electro blotting buffer (10X), pH 8.5
Used to allows protein transfer from gels to nitrocellulose or PVDF at relatively higher voltages.
45.80€ - 142.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15445309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K2 |
1L |
45.80€
1L |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15455309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K3 |
2L |
78.20€
2L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15465309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K7 |
4L |
142.00€
4L |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Transfer or electro blotting buffer (10X), pH 8.5 is used to allows protein transfer from gels to nitrocellulose or PVDF at relatively higher voltages.