Learn More
Ratiolab™ Pipetta per trasferimento
Codice prodotto. 15253837
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15253837 3 ml pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15253837 Fornitore Ratiolab™ N. del fornitore 2600111
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pipette per la manipolazione semplice e sicura dei liquidi. Le pipette Ratiolab™ Pasteur-Plast Makro sono inerti ai fluidi biologici e alla maggior parte degli acidi. La bassa affinità della superficie riduce la perdita di cellule e proteine importanti tramite la formazione di legame.
Contaminazione incrociata e carryover del tutto eliminati per rendere superflua ogni noiosa operazione di pulizia. Inoltre, non ci sono rischi di rottura del vetro e di conseguenza di fuoriuscite di materiale infetto.
  • Nuovo bulbo morbido ed elastico
  • Infrangibile, rischio ridotto di lesioni da vetro infranto
  • Orifizio senza bavature per un'erogazione netta, pulita e precisa
  • Graduazioni esterne in rilievo
  • Esenti da BSE, adatte per alimenti
Specifica
Sterilità Non-sterile
Quantità Confezione da 500
Volume (sistema metrico) 3 ml
Tipo Pipetta di trasferimento