Learn More
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural
Codice prodotto. 16310746 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
3 mL
Tipo di imballaggio:
20/Bag
Bulk
Individual Wrap
Dimensione della confezione:
pezzi 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
16310746 3 mL Individual Wrap pezzi 500
16330736 1 mL Bulk pezzi 500
16340736 1 mL 20/Bag pezzi 500
16350736 1 mL Individual Wrap pezzi 500
16360736 2 mL Bulk pezzi 500
16370736 2 mL 20/Bag pezzi 500
16380736 2 mL Individual Wrap pezzi 500
16390736 3 mL Bulk pezzi 500
16300746 3 mL 20/Bag pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 16310746 Fornitore Heathrow Scientific N. del fornitore HS206373C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.40€
    59.35€ / pezzi 500
    Risparmia 2.05€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
  • Graduated
  • Disposable
  • No. Channels: Four
  • Timing Capacity: 24 hr.
  • Count Direction: Up/Down
Specifica
Calibrato No
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.50 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1.27 cm
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Graduato Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 6.10 in.
Tipo di imballaggio Individual Wrap
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 3 mL
Lunghezza (sistema metrico) 15.50 cm
Tipo Transfer Pipet