Learn More
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16330736 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
3 mL
Tipo di imballaggio:
20/Bag
Bulk
Individual Wrap
Dimensione della confezione:
pezzi 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di imballaggio unitSize
16330736 1 mL Bulk pezzi 500
16340736 1 mL 20/Bag pezzi 500
16350736 1 mL Individual Wrap pezzi 500
16360736 2 mL Bulk pezzi 500
16370736 2 mL 20/Bag pezzi 500
16380736 2 mL Individual Wrap pezzi 500
16390736 3 mL Bulk pezzi 500
16300746 3 mL 20/Bag pezzi 500
16310746 3 mL Individual Wrap pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 16330736 Fornitore Heathrow Scientific N. del fornitore HS206371A
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
  • Graduated
  • Disposable
  • No. Channels: Four
  • Timing Capacity: 24 hr.
  • Count Direction: Up/Down
Specifica
Calibrato No
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.50 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1.27 cm
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Graduato
Lunghezza (sistema imperiale) 5.91 in.
Tipo di imballaggio Bulk
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Tipo Transfer Pipet