Learn More
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural
Codice prodotto. 16360736 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
3 mL
Tipo di imballaggio:
20/Bag
Bulk
Individual Wrap
Dimensione della confezione:
pezzi 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
16360736 2 mL Bulk pezzi 500
16330736 1 mL Bulk pezzi 500
16340736 1 mL 20/Bag pezzi 500
16350736 1 mL Individual Wrap pezzi 500
16370736 2 mL 20/Bag pezzi 500
16380736 2 mL Individual Wrap pezzi 500
16390736 3 mL Bulk pezzi 500
16300746 3 mL 20/Bag pezzi 500
16310746 3 mL Individual Wrap pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 16360736 Fornitore Heathrow Scientific N. del fornitore HS206372A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.40€
    20.67€ / pezzi 500
    Risparmia 0.73€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
  • Graduated
  • Disposable
  • No. Channels: Four
  • Timing Capacity: 24 hr.
  • Count Direction: Up/Down
Specifica
Calibrato No
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.50 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1.27 cm
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Graduato Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 6.10 in.
Tipo di imballaggio Bulk
Colore Natural
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 15.50 cm
Tipo Transfer Pipet