Learn More
Thermo Scientific™ Transfer Vessels Withdrawal Device
Codice prodotto. 12794716 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
LN2 Transfer Vessels, For Thermo 10
LN2 Transfer Vessels, For Thermo 20
LN2 Transfer Vessels, For Thermo 30
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
12794716 LN2 Transfer Vessels, For Thermo 20 Pezzo
10723514 LN2 Transfer Vessels, For Thermo 30 Pezzo
10025753 LN2 Transfer Vessels, For Thermo 10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12794716 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AY509X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00€
    1160.00€ / pezzi 1
    Risparmia 70.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easily dispense up to 8L/min. (2.12 gal./min.) without pouring using the Thermo Scientific™ Transfer Vessels Withdrawal Device.
  • Available for 10, 20 and 30L models
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Tipo LN2 Withdrawal Device
    Capacità (sistema imperiale) 1.05 cu. ft.
    Capacità (sistema metrico) 30 L
    Da utilizzare con (apparecchiatura) LN2 Transfer Vessels, For Thermo 20