Learn More
Carl Zeiss™ Transillumination Polarizer
Codice prodotto. 15495130
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Zeiss Microscopes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15495130 Zeiss Microscopes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15495130 Fornitore Carl Zeiss™ N. del fornitore 4355269020
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Zeiss Microscopes
Compatible Microscopes:
  • Stemi 305
  • Stemi 305 Demo
  • Stemi 305 trino
  • Stemi 508
  • Stemi 508 Demo
  • Stemi 508 doc
  • Stemi 508 trino
Specifications
Tipo Transillumination Polarizer K/M
Da utilizzare con (apparecchiatura) Zeiss Microscopes