Learn More
Syngene™ Transilluminator for G:Box Systems
Codice prodotto. 15899942 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
254/302 nm
254/364 nm
302 nm
364 nm
365/302 nm
Area di filtraggio (sistema metrico):
200 x 200 mm
250 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Area di filtraggio (sistema metrico) Dimensione della confezione
15899942 254/302 nm 200 x 200 mm Pezzo
15809952 364 nm 250 x 300 mm Pezzo
15819952 365/302 nm 250 x 300 mm Pezzo
15829952 302 nm 250 x 300 mm Pezzo
15839952 254 nm 250 x 300 mm Pezzo
15849942 364 nm 200 x 200 mm Pezzo
15849952 254/364 nm 250 x 300 mm Pezzo
15859942 365/302 nm 200 x 200 mm Pezzo
15859952 254/302 nm 250 x 300 mm Pezzo
15869942 302 nm 200 x 200 mm Pezzo
15879942 254 nm 200 x 200 mm Pezzo
15889942 254/364 nm 200 x 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15899942 Fornitore Syngene™ N. del fornitore GX2020SME60
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Syngene™ UV Transilluminator for G:Box Systems is designed for illumination of any sample excited by UV light. Sealed to allow wet gels on surface
Specifica
Product Type UV Transilluminator
Da utilizzare con (apparecchiatura) For G:Box systems
Wattage 230 w
Area di filtraggio (sistema metrico) 200 x 200 mm
Dimensioni (L x P x A) 335 x 310 x 100 mm
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz 230 w
Dimensioni filtro (sistema metrico) 200 x 200 mm
Modello Syngene 2020SM
Tensione 230 V
Frequenza 60 Hz
Intensity Fixed
Wavelength 254/302 nm