Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Caspase-1 siRNA
Codice prodotto. 16049221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 nmol
5 nmol
Dimensione della confezione:
1nmol
5nmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16049221 1 nmol 1nmol
16059221 5 nmol 5nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16049221 Fornitore enQuireBio™ N. del fornitore QX381nmol
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Blocks transcription and translation of Caspase-1 from Human.
Specifica
Numero di accesso NP_001214
Cell Lines Tested Human Primary Keratinocytes.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene CASP1
ID gene (immissione) 834
Product Type siRNA
Quantità 1 nmol
Sinonimo Interleukin 1, Beta, Convertase, ICE, Caspase 1
Target Human
Forma Lyophilized