Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Caspase-1 siRNA
Blocks transcription and translation of Caspase-1 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001214
Cell Lines Tested Human Primary Keratinocytes.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene CASP1
ID gene (immissione) 834
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16049221
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX38-1NMOL
1 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16059221
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QX38-5NMOL
5 nmol Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001214
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
834
Interleukin 1, Beta, Convertase, ICE, Caspase 1
Lyophilized
Human Primary Keratinocytes.
CASP1
siRNA