Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Caspase-7 siRNA
Blocks transcription and translation of Caspase-7 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001218 |
---|---|
Cell Lines Tested | 293 Human Embryonic Kidney Cells with NF-kappa B and Flag tagged DR4 constructs. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | CASP7 |
ID gene (immissione) | 840 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16059231
|
enQuireBio™
QX42-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16049231
|
enQuireBio™
QX42-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001218 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
840 | |
ICE-LAP3, CMH-1, CASP-7, MCH3, LICE2, CASP7 | |
Lyophilized |
293 Human Embryonic Kidney Cells with NF-kappa B and Flag tagged DR4 constructs. | |
CASP7 | |
siRNA | |
Human |