Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Caspase-7 siRNA
Blocks transcription and translation of Caspase-7 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX42-2nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16059231
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001218
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
840
2 nmol
Human
293 Human Embryonic Kidney Cells with NF-kappa B and Flag tagged DR4 constructs.
CASP7
siRNA
ICE-LAP3, CMH-1, CASP-7, MCH3, LICE2, CASP7
Lyophilized