Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human ErbB2 / HER2 siRNA
Blocks transcription and translation of ErbB2 / HER2 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_004439 |
---|---|
Cell Lines Tested | BT-474 Human Breast Carcinoma Cells, SkBr3 Human Breast Adenocarcinoma Cells, and MCF7 Human Breast Adenocarcinoma Cells. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | ERBB2 |
ID gene (immissione) | 2064 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16039181
|
enQuireBio™
QX19-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16029181
|
enQuireBio™
QX19-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_004439 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
2064 | |
CD340, NGL, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, HER-2, TKR1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 | |
Lyophilized |
BT-474 Human Breast Carcinoma Cells, SkBr3 Human Breast Adenocarcinoma Cells, and MCF7 Human Breast Adenocarcinoma Cells. | |
ERBB2 | |
siRNA | |
Human |