Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Estrogen receptor siRNA
Codice prodotto. 16039171
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 nmol
2 nmol
Dimensione della confezione:
10nmol
2nmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16039171 2 nmol 2nmol
16029171 10 nmol 10nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16039171 Fornitore enQuireBio™ N. del fornitore QX142nmol
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Blocks transcription and translation of Estrogen receptor from Human.
Specifica
Numero di accesso NP_000116
Cell Lines Tested MCF7 Human Adenocarcinoma Cells from Breast Cancer.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene ESR1
ID gene (immissione) 2099
Product Type siRNA
Quantità 2 nmol
Sinonimo ESRA, ESR, NR3A1, ER, ESTRR, Era
Target Human
Forma Lyophilized