Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human FADD siRNA
Codice prodotto. 16099231
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 nmol
2 nmol
Dimensione della confezione:
10nmol
2nmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16099231 2 nmol 2nmol
16089231 10 nmol 10nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16099231 Fornitore enQuireBio™ N. del fornitore QX442nmol
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Blocks transcription and translation of FADD from Human.
Specifica
Numero di accesso NP_003815
Cell Lines Tested 293 Human Embryonic Kidney Cells with NF-kappa B and Flag tagged DR4 constructs.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene FADD
ID gene (immissione) 8772
Product Type siRNA
Quantità 2 nmol
Sinonimo Fas Associated Via Death Domain, Fas-Associating Death Domain-Containing Protein, Growth-Inhibiting Gene 3 Protein, Fas (TNFRSF6)-Associated via Death Domain, Protein FADD, MORT1, FAS-Associated Death Domain Protein
Target Human
Forma Lyophilized