Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human IRAK4 siRNA
Blocks transcription and translation of IRAK4 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX29-2nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16059201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_057207
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
51135
2 nmol
Human
293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen.
IRAK4
siRNA
Interleukin-1 receptor-associated kinase 4, IRAK-4
Lyophilized