Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human and Mouse Apoptosis regulator Bcl-2 siRNA
Blocks transcription and translation of Apoptosis regulator Bcl-2 from Human and Mouse.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000648 |
---|---|
Cell Lines Tested | Hct116 Colorectal Carcinoma Cells. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | BCL2 |
ID gene (immissione) | 596 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16079161
|
enQuireBio™
QX10-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16069161
|
enQuireBio™
QX10-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000648 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
596 | |
Bcl-2, PPP1R50 | |
Lyophilized |
Hct116 Colorectal Carcinoma Cells. | |
BCL2 | |
siRNA | |
Human, Mouse |