Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human mTOR siRNA
Blocks transcription and translation of mTOR from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_004949 |
---|---|
Cell Lines Tested | U87MG Human Glioblastoma Cells. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | MTOR |
ID gene (immissione) | 2475 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16039251
|
enQuireBio™
QX50-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16029251
|
enQuireBio™
QX50-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_004949 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
2475 | |
SKS, FRAP1, RAFT1, FRAP, RAPT1, FRAP2, Serine/threonine-protein kinase mTor, mechanistic target of rapamycin | |
Lyophilized |
U87MG Human Glioblastoma Cells. | |
MTOR | |
siRNA | |
Human |