missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ TranslationBlocker Human MyD88 siRNA

Codice prodotto. 16079191
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 nmol
2 nmol
Dimensione della confezione:
10nmol
2nmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16079191 2 nmol 2nmol
16069191 10 nmol 10nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16079191 Fornitore enQuireBio™ N. del fornitore QX252nmol

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Blocks transcription and translation of MyD88 from Human.

Specifica

Numero di accesso NP_002459
Cell Lines Tested 293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene MYD88
ID gene (immissione) 4615
Product Type siRNA
Quantità 2 nmol
Sinonimo MYD88D, Myeloid differentiation primary response protein, Toll-Receptor Signaling Cascade
Target Human
Forma Lyophilized
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.